(2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376S-1G
PC4376S-5G
PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA
77.1
EUR
APOSPC4376S-1G
APOSPC4376S-5G
APOSPC4376S-100MG
(2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222.14 g/mol Schmelzpunkt: 113…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061185 CAS-Nummer: 194943-83-4 |