(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid

PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 181 EUR
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molecular Weight: 222.14 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061189
CAS-Nummer: 195447-80-4
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR