2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 149 EUR
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₄N
Molecular Weight: 203,1363 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061178
CAS-Nummer: 239087-10-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III