5-Fluor-DL-tryptophan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH

PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 111 EUR
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluor-DL-tryptophan
5-Fluor-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 222,22 g/mol
Schmelzpunkt: 265 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005649
CAS-Nummer: 154-08-5
EINECS: 205-822-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR