5-Fluoruridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4380B-1G PC4380B-5G
APOSPC4380B-1GEA 62.5 EUR
APOSPC4380B-1G APOSPC4380B-5G
5-Fluoruridin 97%
5-Fluoruridin
Formel: C₉H₁₁FN₂O₆
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036832
CAS-Nummer: 316-46-1
EINECS: 206-260-3