3-Fluor-o-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethyl-3-fluorbenzol
PC4381C-100G
PC4381C-250G
PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA
132
EUR
APOSPC4381C-100G
APOSPC4381C-250G
APOSPC4381C-25G
3-Fluor-o-xylol 98%
3-Fluor-o-xylol
Formel:
C₈H₉F Molecular Weight: 124,16 g/mol Siedepunkt: 147…152 °C Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000323 CAS-Nummer: 443-82-3 EINECS: 207-140-3 UN: 1993 ADR: 3,III |