4-Fluor-o-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 206 EUR
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
4-Fluor-o-xylol 98%
4-Fluor-o-xylol
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 148…149 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039217
CAS-Nummer: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3,III