Perfluor(methylcyclohexan)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4381N-1KG
PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA
0
EUR
APOSPC4381N-1KG
APOSPC4381N-250G
Perfluor(methylcyclohexan)
Perfluor(methylcyclohexan)
Formel:
C₇F₁₄ Siedepunkt: 76 °C Dichte: 1,788 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001468 CAS-Nummer: 355-02-2 EINECS: 206-573-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...