Gadolinium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Gadoliniumtrifluorid
PC4386P-100G
PC4386P-50G
PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA
335
EUR
APOSPC4386P-100G
APOSPC4386P-50G
APOSPC4386P-10G
Gadolinium(III)fluorid 99,9%
Gadolinium(III)fluorid
Formel:
F₃Gd Molecular Weight: 214.25 g/mol Schmelzpunkt: 1231 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016113 CAS-Nummer: 13765-26-9 |