Gallium(III)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 198 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Gallium(III)fluorid 99%
Gallium trifluoride
Formel: F₃Ga
Molecular Weight: 126,72 g/mol
Siedepunkt: 1000 °C
Schmelzpunkt: 800 °C
Dichte: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011021
CAS-Nummer: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8,III