2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H-Perfluor-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 229 EUR
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Formel: C₄H₃F₇O
Molecular Weight: 200,06 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004674
CAS-Nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III