3-Fluor-4-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 116 EUR
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure 97%
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185,11 g/mol
Schmelzpunkt: 173…176 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862092
CAS-Nummer: 403-21-4