4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
PC4401-1G
PC4401-25G
PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4401-1G
APOSPC4401-25G
APOSPC4401-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₄O₂S Molecular Weight: 262,61 g/mol Siedepunkt: 76 °C/0,5mmHg Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01091000 CAS-Nummer: 176225-09-5 UN: 3261 ADR: 8,III |