3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,024 g/mol
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094237
CAS-Nummer: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8,II