2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4413-1G PC4413-5G PC4413-25G
APOSPC4413-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4413-1G APOSPC4413-5G APOSPC4413-25G
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01941314
CAS-Nummer: 387358-51-2