Heptafluorbutyramid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluorbutyramid, Perfluorbuttersäureamid, Heptafluorbuttersäureamid, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutyramid
PC4440-5G PC4440-10G
APOSPC4440-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4440-5G APOSPC4440-10G
Heptafluorbutyramid 97%
Heptafluorbutyramid
Formel: C₄H₂F₇NO
Molecular Weight: 213,05 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039773
CAS-Nummer: 662-50-0