2-Fluor-5-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluor-3-methoxynitrobenzol
PC4443-5G
PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA
21.9
EUR
APOSPC4443-5G
APOSPC4443-25G
2-Fluor-5-nitroanisol
2-Fluor-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol Schmelzpunkt: 66…71 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782081 CAS-Nummer: 454-16-0 |