4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4448-1G PC4448-25G PC4448-5G
APOSPC4448-1GEA 102 EUR
APOSPC4448-1G APOSPC4448-25G APOSPC4448-5G
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09750157
CAS-Nummer: 347418-42-2