5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Iodo-5-fluoropyridine
PC445023-250MG
PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA
87.3
EUR
APOSPC445023-250MG
APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Formel:
C5H3FIN Molecular Weight: 222,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787574 CAS-Nummer: 159870-80-1 |