4-Fluor-3-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC445030-250MG
PC445030-1G
PC445030-5G
APOSPC445030-250MGEA
199
EUR
APOSPC445030-250MG
APOSPC445030-1G
APOSPC445030-5G
4-Fluor-3-methylpyridin 97%
4-Fluor-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₆FN Molecular Weight: 111,12 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04114241 CAS-Nummer: 28489-28-3 |