2-Chlor-5-fluor-3-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-fluoropyridin-3-ol
PC445038-100MG PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC445038-100MG APOSPC445038-250MG
2-Chlor-5-fluor-3-hydroxypyridin 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Formel: C₆H₄ClFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095268
CAS-Nummer: 884494-35-3