2-Chlor-5-fluor-4-iodpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC445042-5G
APOSPC445042-5GEA
108
EUR
APOSPC445042-5G
2-Chlor-5-fluor-4-iodpyridin 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₂ClFIN Molecular Weight: 257,43 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095306 CAS-Nummer: 884494-49-9 |