(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 503 EUR
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan 97%
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan
Formel: C₆H₁₃F₃O₂Si
Molecular Weight: 202,25 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/150mmHg
Dichte: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57,8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053175
CAS-Nummer: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3,III