N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446000-1G PC446000-500MG
APOSPC446000-1GEA 183 EUR
APOSPC446000-1G APOSPC446000-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Molecular Weight: 303.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568174
CAS-Nummer: 1053655-65-4