N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446003-1G PC446003-500MG
APOSPC446003-1GEA 183 EUR
APOSPC446003-1G APOSPC446003-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₅ClFN₃O₂
Molecular Weight: 287.72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568190
CAS-Nummer: 1053655-93-8