N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446005-1G PC446005-500MG
APOSPC446005-1GEA 183 EUR
APOSPC446005-1G APOSPC446005-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₈FN₃O₂
Molecular Weight: 267,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568192
CAS-Nummer: 1053655-97-2