N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446009-1G PC446009-500MG
APOSPC446009-1GEA 183 EUR
APOSPC446009-1G APOSPC446009-500MG
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₅H₂₁F₃N₄O₂
Molecular Weight: 346,36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568243
CAS-Nummer: 1053657-16-1