4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC446016-5G PC446016-1G
APOSPC446016-5GEA 0 EUR
APOSPC446016-5G APOSPC446016-1G
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Formel: C₈H₇F₃N₂·HCl
Schmelzpunkt: 167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114431
CAS-Nummer: 38980-96-0