2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC446018-1G PC446018-5G PC446018-10G
APOSPC446018-1GEA 168 EUR
APOSPC446018-1G APOSPC446018-5G APOSPC446018-10G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Formel: C₈H₈ClF₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173664
CAS-Nummer: 127979-76-4