Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 116 EUR
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Molecular Weight: 284.2339 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568308
CAS-Nummer: 741717-63-5