4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Trifluoromethyl-pyrimidine-4,6-diol, 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diol
PC446044-1G
APOSPC446044-1GEA 166 EUR
APOSPC446044-1G
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 180,09 g/mol
Schmelzpunkt: 254…256 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02678234
CAS-Nummer: 672-47-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III