[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC446045-1G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 98.6 EUR
APOSPC446045-1G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formel: C₁₀H₇F₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11841028
CAS-Nummer: 951122-90-0