(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC446051-1G PC446051-5G PC446051-10G
APOSPC446051-1GEA 102 EUR
APOSPC446051-1G APOSPC446051-5G APOSPC446051-10G
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₈ClF₃N₂O
Molecular Weight: 228,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782063
CAS-Nummer: 133115-76-1