2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC446054-1G PC446054-5G
APOSPC446054-1GEA 183 EUR
APOSPC446054-1G APOSPC446054-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07339052
CAS-Nummer: 863668-07-9