4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446095-1G
APOSPC446095-1GEA 311 EUR
APOSPC446095-1G
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Molecular Weight: 177,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160470
CAS-Nummer: 5734-63-4