α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 198 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molecular Weight: 189.18 g/mol
Siedepunkt: 76.5…77.5 °C/4.8mmHg
Dichte: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038878
CAS-Nummer: 15996-84-6
UN: 2735
ADR: 8 III