4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446147-1G PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA 94.4 EUR
APOSPC446147-1G APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNO
Molecular Weight: 218,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06409121
CAS-Nummer: 759427-20-8