Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium 3-thiophenetrifluoroborate, Potassium trifluoro(thiophen-3-yl)borate
PC4467-25G
APOSPC4467-25GEA 217 EUR
APOSPC4467-25G
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Formel: C₄H₃BF₃KS
Molecular Weight: 190,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701626
CAS-Nummer: 192863-37-9