Heptafluorbuttersäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Perfluorbuttersäureanhydrid, HFBA, HFAA
PC4470-100G PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA 299 EUR
APOSPC4470-100G APOSPC4470-25G
Heptafluorbuttersäureanhydrid 95%
Heptafluorbuttersäureanhydrid
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Formel: C₈F₁₄O₃
Molecular Weight: 410,06 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000432
CAS-Nummer: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3265
ADR: 8,II