2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4479-1G
APOSPC4479-1GEA 256 EUR
APOSPC4479-1G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂S
Molecular Weight: 237,2 g/mol
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319255
CAS-Nummer: 387350-44-9