Trifluoromethanesulphonanilide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Phenyl(trifluoromethane)sulphonamide, 1,1,1-Trifluoro-N-phenylmethanesulphonamide
PC448034-1G PC448034-5G PC448034-25G
APOSPC448034-1GEA 21.9 EUR
APOSPC448034-1G APOSPC448034-5G APOSPC448034-25G
Trifluoromethanesulphonanilide
Trifluoromethanesulphonanilide
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Molecular Weight: 225.19 g/mol
Schmelzpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00521820
CAS-Nummer: 456-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III