2-Brom-2',6'-dichlor-3'-fluoracetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-fluorophenacyl bromide
PC4487-1G
PC4487-5G
APOSPC4487-1GEA
267
EUR
APOSPC4487-1G
APOSPC4487-5G
2-Brom-2',6'-dichlor-3'-fluoracetophenon 96%
2-Brom-2',6'-dichlor-3'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₄BrCl₂FO Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038425 CAS-Nummer: 914635-49-7 UN: 3261 ADR: 8 III |