4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC4489-25G PC4489-5G
APOSPC4489-25GEA 72.7 EUR
APOSPC4489-25G APOSPC4489-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 95%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 203.12 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/22mmHg
Dichte: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00035702
CAS-Nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III