2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4491-100G
PC4491-25G
PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA
0
EUR
APOSPC4491-100G
APOSPC4491-25G
APOSPC4491-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Schmelzpunkt: 66…67 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973761 CAS-Nummer: 869725-53-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...