1-(Heptafluorbutyryl)imidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Perfluorobutanoyl)-1H-imidazole, N-Heptafluorobutyrylimidazole
PC4494-100G
PC4494-5G
APOSPC4494-100GEA
575
EUR
APOSPC4494-100G
APOSPC4494-5G
1-(Heptafluorbutyryl)imidazol 97%
1-(Heptafluorbutyryl)imidazol
Reagent for the derivatisation of amines and alcohols for GC analysis.
Formel:
C₇H₃F₇N₂O Molecular Weight: 264.10 g/mol Siedepunkt: 158…163 °C Schmelzpunkt: 41548 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00014503 CAS-Nummer: 32477-35-3 EINECS: 251-063-8 |