6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione, 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione, HFOD
PC4496-100G
PC4496-25G
PC4496-5G
APOSPC4496-100GEA
782
EUR
APOSPC4496-100G
APOSPC4496-25G
APOSPC4496-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion 97%
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion
Formel:
C₁₀H₁₁F₇O₂ Siedepunkt: 56…57 °C/10mmHg Dichte: 1,272 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 53 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000435 CAS-Nummer: 17587-22-3 EINECS: 241-556-6 UN: 1224 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...