4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4496G-1G PC4496G-5G
APOSPC4496G-1GEA 74.1 EUR
APOSPC4496G-1G APOSPC4496G-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid
Formel: C₆H₅F₇O₂
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077553
CAS-Nummer: 356-02-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR