4,4,5,5,6,6,6-Heptafluor-1-hexanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexan-1-ol
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 94.4 EUR
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluor-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Formel: C₆H₇F₇O
Siedepunkt: 140…141 °C/745mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077554
CAS-Nummer: 679-02-7