Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-2,2,2-trifluoroethylamine Hydrochloride
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 217 EUR
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Formel: C₃H₇ClF₃N
Molecular Weight: 149.54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08448126
CAS-Nummer: 2730-52-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable