2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450034-1G PC450034-500MG PC450034-5G PC450034-250MG
APOSPC450034-1GEA 102 EUR
APOSPC450034-1G APOSPC450034-500MG APOSPC450034-5G APOSPC450034-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₂FN₅O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09750859
CAS-Nummer: 64183-27-3